Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LRP5 + LRP6 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-2905R-A680
BOSSBS-2905R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-2905R-A680
Anti-LRP5 + LRP6 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
This gene encodes a member of the low density lipoprotein (LDL) receptor gene family. LDL receptors are transmembrane cell surface proteins involved in receptor-mediated endocytosis of lipoprotein and protein ligands. The protein encoded by this gene functions as a receptor or, with Frizzled, a co-receptor for Wnt and thereby transmits the canonical Wnt/beta-catenin signaling cascade. Through its interaction with the Wnt/beta-catenin signaling cascade this gene plays a role in the regulation of cell differentiation, proliferation, and migration and the development of many cancer types. This protein undergoes gamma-secretase dependent RIP- (regulated intramembrane proteolysis) processing but the precise locations of the cleavage sites have not been determined.

Type: Primary
Antigen: LRP5 + LRP6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 451-550/1613
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité