Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-CHUK Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BS-2907R-CY5.5
BOSSBS-2907R-CY5.5EA 901 EUR InStock
BOSSBS-2907R-CY5.5
Anti-CHUK Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Serine kinase that plays an essential role in the NF-kappa-B signaling pathway which is activated by multiple stimuli such as inflammatory cytokines, bacterial or viral products, DNA damages or other cellular stresses. Acts as part of the canonical IKK complex in the conventional pathway of NF-kappa-B activation and phosphorylates inhibitors of NF-kappa-B on serine residues. These modifications allow polyubiquitination of the inhibitors and subsequent degradation by the proteasome. In turn, free NF-kappa-B is translocated into the nucleus and activates the transcription of hundreds of genes involved in immune response, growth control, or protection against apoptosis. Negatively regulates the pathway by phosphorylating the scaffold protein TAXBP1 and thus promoting the assembly of the A20/TNFAIP3 ubiquitin-editing complex (composed of A20/TNFAIP3, TAX1BP1, and the E3 ligases ITCH and RNF11). Therefore, CHUK plays a key role in the negative feedback of NF-kappa-B canonical signaling to limit inflammatory gene activation. As part of the non-canonical pathway of NF-kappa-B activation, the MAP3K14-activated CHUK/IKKA homodimer phosphorylates NFKB2/p100 associated with RelB, inducing its proteolytic processing to NFKB2/p52 and the formation of NF-kappa-B RelB-p52 complexes. In turn, these complexes regulate genes encoding molecules involved in B-cell survival and lymphoid organogenesis. Participates also in the negative feedback of the non-canonical NF-kappa-B signaling pathway by phosphorylating and destabilizing MAP3K14/NIK. Within the nucleus, phosphorylates CREBBP and consequently increases both its transcriptional and histone acetyltransferase activities. Modulates chromatin accessibility at NF-kappa-B-responsive promoters by phosphorylating histones H3 at 'Ser-10' that are subsequently acetylated at 'Lys-14' by CREBBP. Additionally, phosphorylates the CREBBP-interacting protein NCOA3.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CHUK
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité