Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-MAPKAPK2 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-2908R-FITC
BOSSBS-2908R-FITCEA 901 EUR InStock
BOSSBS-2908R-FITC
Anti-MAPKAPK2 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Stress-activated serine/threonine-protein kinase involved in cytokines production, endocytosis, reorganization of the cytoskeleton, cell migration, cell cycle control, chromatin remodeling, DNA damage response and transcriptional regulation. Following stress, it is phosphorylated and activated by MAP kinase p38-alpha/MAPK14, leading to phosphorylation of substrates. Phosphorylates serine in the peptide sequence, Hyd-X-R-X(2)-S, where Hyd is a large hydrophobic residue. Phosphorylates ALOX5, CDC25B, CDC25C, ELAVL1, HNRNPA, HSF1, HSP27/HSPB1, KRT18, KRT2, LIMK1, LSP1, PABPC1, PARN, PDE4A, RCSD1, RPS6KA3, TAB3 and TTP/ZFP36. Mediates phosphorylation of HSP27/HSPB1 in response to stress, leading to dissociate HSP27/HSPB1 from large small heat-shock protein (sHsps) oligomers and impair their chaperone activities and ability to protect against oxidative stress effectively. Involved in inflammatory response by regulating tumor necrosis factor (TNF) and IL6 production post-transcriptionally: acts by phosphorylating AU-rich elements (AREs)-binding proteins ELAVL1, HNRNPA, PABPC1 and TTP/ZFP36, leading to regulate the stability and translation of TNF and IL6 mRNAs. Phosphorylation of TTP/ZFP36, a major post-transcriptional regulator of TNF, promotes its binding to 14-3-3 proteins and reduces its ARE mRNA affinity leading to inhibition of dependent degradation of ARE-containing transcript. Also involved in late G2/M checkpoint following DNA damage through a process of post-transcriptional mRNA stabilization: following DNA damage, relocalizes from nucleus to cytoplasm and phosphorylates HNRNPA and PARN, leading to stabilize GADD45A mRNA. Involved in toll-like receptor signaling pathway (TLR) in dendritic cells: required for acute TLR-induced macropinocytosis by phosphorylating and activating RPS6KA3.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: MAPKAPK2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Bovine

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité