Anti-ECHS1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioss
BS-2920R
BOSSBS-2920REA 691 EUR InStock
BOSSBS-2920R
Anti-ECHS1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ECHS1(Enoyl Coenzyme A hydratase, short chain, 1) catalyzes the hydration of 2-trans-enoyl-coenzyme A (CoA) intermediates to L-3-hydroxyacyl-CoAs, in the second step of the mitochondrial fatty acid beta-oxidation pathway.
WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)
Type: Primary
Antigen: ECHS1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité