Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-OXSR1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-2927R-A555
BOSSBS-2927R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-2927R-A555
Anti-OXSR1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
OXSR1 is a serine/threonine kinase which regulates downstream kinases in response to environmental stress such as osmotic stresses, notably sorbitol and, to a lesser extent, NaCl. OXSR1 phosphorylated thr84 within the N-terminal regulatory domain of PAK1. Replacement of thr84 with gln reduced activation of PAK1 by an active form of the small G protein CDC42, suggesting that phosphorylation by OXSR1 modulates the G protein sensitivity of PAK. OXSR1 interacts with chloride channel proteins SLC12A6 isoform 2, SLC12A1 and SLC12A2 but not with SLC12A4 and SLC12A7, possibly establishing sensor/signaling modules that initiate the cellular response to environmental stress. Binds to and phosphorylates RELL1, RELL2 AND RELT. OXSR1 may have a role in regulating the actin cytoskeleton.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: OXSR1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité