Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FZD5 / FZD8 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-2930R-CY5
BOSSBS-2930R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-2930R-CY5
Anti-FZD5 / FZD8 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Members of the 'frizzled' gene family encode 7-transmembrane domain proteins that are receptors for Wnt signaling proteins. The Frizzled 5 protein is believed to be the receptor for the Wnt5A ligand. Frizzled 5 has been reported to be expressed in fetal kidney, fetal and adult liver, fetal lung, and adult pancreas. ESTs have been isolated from bone, liver/spleen, placenta, and prostate libraries. Frizzled 5 was cloned from a retina cDNA library. Receptor for Wnt proteins. Component of the Wnt-Fzd-LRP5-LRP6 complex that triggers beta-catenin signaling through inducing aggregation of receptor-ligand complexes into ribosome-sized signalosomes. The beta-catenin canonical signaling pathway leads to the activation of disheveled proteins, inhibition of GSK-3 kinase, nuclear accumulation of beta-catenin and activation of Wnt target genes. A second signaling pathway involving PKC and calcium fluxes has been seen for some family members, but it is not yet clear if it represents a distinct pathway or if it can be integrated in the canonical pathway, as PKC seems to be required for Wnt-mediated inactivation of GSK-3 kinase. Both pathways seem to involve interactions with G-proteins. May be involved in transduction and intercellular transmission of polarity information during tissue morphogenesis and/or in differentiated tissues. Coreceptor along with RYK of Wnt proteins, such as WNT1.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: Frizzled 5/8
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité