Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Complement C3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-2934R-A750
BOSSBS-2934R-A750EA 899 EUR InStock
BOSSBS-2934R-A750
Anti-Complement C3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
C3 plays a central role in the activation of the complement system. Its processing by C3 convertase is the central reaction in both classical and alternative complement pathways. After activation C3b can bind covalently, via its reactive thioester, to cell surface carbohydrates or immune aggregates. Derived from proteolytic degradation of complement C3, C3a anaphylatoxin is a mediator of local inflammatory process. In chronic inflammation, acts as a chemoattractant for neutrophils (By similarity). It induces the contraction of smooth muscle, increases vascular permeability and causes histamine release from mast cells and basophilic leukocytes. C3-beta-c: Acts as a chemoattractant for neutrophils in chronic inflammation. Acylation stimulating protein: adipogenic hormone that stimulates triglyceride (TG) synthesis and glucose transport in adipocytes, regulating fat storage and playing a role in postprandial TG clearance. Appears to stimulate TG synthesis via activation of the PLC, MAPK and AKT signaling pathways. Ligand for C5AR2. Promotes the phosphorylation, ARRB2-mediated internalization and recycling of C5AR2 (PubMed:837664, PubMed:29953, PubMed:959512, PubMed:1432298, PubMed:15833747, PubMed:16333141, PubMed:1961575).

Type: Primary
Antigen: Complement C3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 1551-1663/1663
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité