Anti-RASSF2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Fournisseur: Bioss
BS-2939R-A555
BOSSBS-2939R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-2939R-A555
Anti-RASSF2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Potential tumor suppressor. Acts as a KRAS-specific effector protein. May promote apoptosis and cell cycle arrest. Stabilizes STK3/MST2 by protecting it from proteasomal degradation.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: RASSF2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité