Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SEMA6D Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-2943R-A488
BOSSBS-2943R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-2943R-A488
Anti-SEMA6D Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Semaphorins are a large family, including both secreted and membrane associated proteins, many of which have been implicated as inhibitors or chemorepellents in axon pathfinding, fasciculation and branching, and target selection. All semaphorins possess a semaphorin (Sema) domain and a PSI domain (found in plexins, semaphorins and integrins) in the N-terminal extracellular portion. Additional sequence motifs C-terminal to the semaphorin domain allow classification into distinct subfamilies. Results demonstrate that transmembrane semaphorins, like the secreted ones, can act as repulsive axon guidance cues. This gene encodes a class 6 vertebrate transmembrane semaphorin that demonstrates alternative splicing. Several transcript variants have been identified and expression of the distinct encoded isoforms is thought to be regulated in a tissue- and development-dependent manner. [provided by RefSeq, Nov 2010]

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SEMA6D
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité