Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-SNX1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-2945R
BOSSBS-2945REA 719 EUR InStock
BOSSBS-2945R
Anti-SNX1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Involved in several stages of intracellular trafficking. Interacts with membranes containing phosphatidylinositol 3-phosphate (PtdIns(3P)) or phosphatidylinositol 3,5-bisphosphate (PtdIns(3,5)P2) (PubMed:12198132). Acts in part as component of the retromer membrane-deforming SNX-BAR subcomplex. The SNX-BAR retromer mediates retrograde transport of cargo proteins from endosomes to the trans-Golgi network (TGN) and is involved in endosome-to-plasma membrane transport for cargo protein recycling. The SNX-BAR subcomplex functions to deform the donor membrane into a tubular profile called endosome-to-TGN transport carrier (ETC) (Probable). Can sense membrane curvature and has in vitro vesicle-to-membrane remodeling activity (PubMed:19816406, PubMed:23085988). Involved in retrograde endosome-to-TGN transport of lysosomal enzyme receptors (IGF2R, M6PR and SORT1) and Shiginella dysenteria toxin stxB. Plays a role in targeting ligand-activated EGFR to the lysosomes for degradation after endocytosis from the cell surface and release from the Golgi (PubMed:12198132, PubMed:15498486, PubMed:17550970, PubMed:17101778, PubMed:18088323, PubMed:21040701). Involvement in retromer-independent endocytic trafficking of P2RY1 and lysosomal degradation of protease-activated receptor-1/F2R (PubMed:16407403, PubMed:20070609). Promotes KALRN- and RHOG-dependent but retromer-independent membrane remodeling such as lamellipodium formation; the function is dependent on GEF activity of KALRN (PubMed:20604901). Required for endocytosis of DRD5 upon agonist stimulation but not for basal receptor trafficking (PubMed:23152498).

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: SNX1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité