Anti-Cytosine deaminase Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Fournisseur: Bioss
BS-2950R-A750
BOSSBS-2950R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-2950R-A750
Anti-Cytosine deaminase Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Converts cytosine to uracil or 5-methylcytosine to thymine by deaminating carbon number 4.
Type: Primary
Antigen: Cytosine deaminase
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 51-158/158
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Yeast
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité