Anti-codA Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Fournisseur: Bioss
BS-2950R-FITC
BOSSBS-2950R-FITCEA 893 EUR InStock
BOSSBS-2950R-FITC
Anti-codA Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Converts cytosine to uracil or 5-methylcytosine to thymine by deaminating carbon number 4.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: Cytosine deaminase
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Yeast
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité