Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IKZF3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-2954R-A555
BOSSBS-2954R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-2954R-A555
Anti-IKZF3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
IKZF3 belongs to the Ikaros family of zinc-finger proteins. Members of this family are transcription factors that play an important role in the regulation of lymphocyte differentiation. They are involved in the control of gene expression and when associated with nuclear complexes, participate in nucleosome remodeling. IKZF3 is important in the regulation of B lymphocyte proliferation and differentiation.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: IKZF3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité