Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RBPJK Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-2966R-CY5
BOSSBS-2966R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-2966R-CY5
Anti-RBPJK Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Transcriptional regulator that plays a central role in Notch signaling, a signaling pathway involved in cell-cell communication that regulates a broad spectrum of cell-fate determinations. Acts as a transcriptional repressor when it is not associated with Notch proteins. When associated with some NICD product of Notch proteins (Notch intracellular domain), it acts as a transcriptional activator that activates transcription of Notch target genes. Probably represses or activates transcription via the recruitment of chromatin remodeling complexes containing histone deacetylase or histone acetylase proteins, respectively. Specifically binds to the immunoglobulin kappa-type J segment recombination signal sequence. Binds specifically to methylated DNA.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: RBPJK
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité