Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HPV33 E6 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BS-2968R-CY5.5
BOSSBS-2968R-CY5.5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-2968R-CY5.5
Anti-HPV33 E6 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Human papilloma viruses (HPVs) can be classified as either high risk or low risk according to their association with cancer. HPV16 and HPV18 are the most common of the high risk group while HPV6 and HPV11 are among the low risk types. Approximately 90% of cervical cancers contain HPV DNA of the high risk types. Mutational analysis have shown that the E6 and E7 genes of the high risk HPVs are necessary and sufficient for HPV transforming function. The specific interactions of the E6 and E7 proteins with p53 and pRB, respectively, correlate with HPV high and low risk classifications. The high risk HPV E7 proteins bind to pRB with a higher affinity than do the low risk HPV proteins, and only the high risk HPV E6 proteins form detectable complexes with p53 in vitro. Human papillomaviruses (HPV) are small DNA viruses which infect epithelia of the skin and mucosa. Over 90 types have been identified and they mostly cause a variety of benign lesions such as warts and verrucae. However, some subtypes, notably types 16 and 18, 31 and 33, have been confirmed as agents which cause cervical cancer. The E6 protein is a transcriptional transactivator. Binds double-stranded DNA. This protein may be involved in the oncogenic potential of this virus (cervical neoplasia-associated virus).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: HPV33 E6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Virus

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité