Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HPV33 E7 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-2969R-FITC
BOSSBS-2969R-FITCEA 858 EUR InStock
BOSSBS-2969R-FITC
Anti-HPV33 E7 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
E7 protein has both transforming and trans-activating activities. Disrupts the function of host retinoblastoma protein RB1/pRb, which is a key regulator of the cell cycle. Induces the disassembly of the E2F1 transcription factors from RB1, with subsequent transcriptional activation of E2F1-regulated S-phase genes. Inactivation of the ability of RB1 to arrest the cell cycle is critical for cellular transformation, uncontrolled cellular growth and proliferation induced by viral infection. Stimulation of progression from G1 to S phase allows the virus to efficiently use the cellular DNA replicating machinery to achieve viral genome replication. Interferes with histone deacetylation mediated by HDAC1 and HDAC2, leading to activation of transcription (By similarity).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: HPV33 E7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Virus

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité