Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-PHGDH Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-2970R-A488
BOSSBS-2970R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-2970R-A488
Anti-PHGDH Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
The survival and development of central neurons require the supply of trophic factors by glial cells. The trophic actions of glial cells on Purkinje neurons are mediated by L-serine and glycine, which are glia-derived trophic factors synthesized by 3PGDH (1). 3PGDH protein is 544 amino acids in length. Two distinct mRNA transcripts that encode for 3PGDH protein in normal human tissues are dominant 2.1 kb mRNA, which is highly expressed in prostate, testis, ovary, brain, liver, kidney, and pancreas, and weakly expressed in thymus, colon, and heart, and 710 bp mRNA, which is highly expressed in heart and skeletal muscle (2). 3PGDH is regulated at the transcriptional level depending on tissue specificity and cellular proliferative status (2). 3PGDH protein is also highly expressed in adult and fetal brain tissues (3). 3PGDH protein plays an important role in the metabolism, development, and function of the central nervous system (3) and its deficiency is a treatable congential error (4-5) that impairs L-serine biosynthesis which is characterized by congenital microcephaly, psychomotor retardation, and seizures (3).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PHGDH
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité