Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GGT1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-2976R-CY7
BOSSBS-2976R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-2976R-CY7
Anti-GGT1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Cleaves the gamma-glutamyl bond of extracellular glutathione (gamma-Glu-Cys-Gly), glutathione conjugates, and other gamma-glutamyl compounds. The metabolism of glutathione releases free glutamate and the dipeptide, cysteinyl-glycine, which is hydrolyzed to cysteine and glycine by dipeptidases. In the presence of high concentrations of dipeptides and some amino acids, can also catalyze a transpeptidation reaction, transferring the gamma-glutamyl moiety to an acceptor amino acid to form a new gamma-glutamyl compound. Initiates extracellular glutathione (GSH) breakdown, provides cells with a local cysteine supply and contributes to maintain intracellular GSH level. It is part of the cell antioxidant defense mechanism. Isoform 3 seems to be inactive.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100; IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: GGT1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité