Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TAGL2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-2977R-A680
BOSSBS-2977R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-2977R-A680
Anti-TAGL2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Calponin homology domain; actin-binding domain which may be present as a single copy or in tandem repeats (which increases binding affinity). The CH domain is found in cytoskeletal and signal transduction proteins, including actin-binding proteins.

Type: Primary
Antigen: TAGL2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 51-160/199
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité