Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Mitofusin 2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-2988R-A750
BOSSBS-2988R-A750EA 899 EUR InStock
BOSSBS-2988R-A750
Anti-Mitofusin 2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Essential transmembrane GTPase, which mediates mitochondrial fusion. Fusion of mitochondria occurs in many cell types and constitutes an important step in mitochondria morphology, which is balanced between fusion and fission. MFN2 acts independently of the cytoskeleton. It therefore plays a central role in mitochondrial metabolism and may be associated with obesity and/or apoptosis processes. Overexpression induces the formation of mitochondrial networks. Plays an important role in the regulation of vascular smooth muscle cell proliferation. Involved in the clearance of damaged mitochondria via selective autophagy (mitophagy). Is required for PARK2 recruitment to dysfunctional mitochondria. Involved in the control of unfolded protein response (UPR) upon ER stress including activation of apoptosis and autophagy during ER stress. Acts as an upstream regulator of EIF2AK3 and suppresses EIF2AK3 activation under basal conditions.

Type: Primary
Antigen: Mitofusin 2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 1-120/757
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Rabbit

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité