Anti-CYP2D6 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Fournisseur: Bioss
BS-2991R-A680
BOSSBS-2991R-A680EA 874 EUR InStock
BOSSBS-2991R-A680
Anti-CYP2D6 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Responsible for the metabolism of many drugs and environmental chemicals that it oxidises. It is involved in the metabolism of drugs such as antiarrhythmics, adrenoceptor antagonists, and tricyclic antidepressants.
Type: Primary
Antigen: CYP2D6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 101-210/497
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse; Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité