Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IRF3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-2993R-A750
BOSSBS-2993R-A750EA 899 EUR InStock
BOSSBS-2993R-A750
Anti-IRF3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Key transcriptional regulator of type I interferon (IFN)-dependent immune responses which plays a critical role in the innate immune response against DNA and RNA viruses. Regulates the transcription of type I IFN genes (IFN-alpha and IFN-beta) and IFN-stimulated genes (ISG) by binding to an interferon-stimulated response element (ISRE) in their promoters. Acts as a more potent activator of the IFN-beta (IFNB) gene than the IFN-alpha (IFNA) gene and plays a critical role in both the early and late phases of the IFNA/B gene induction. Found in an inactive form in the cytoplasm of uninfected cells and following viral infection, double-stranded RNA (dsRNA), or toll-like receptor (TLR) signaling, is phosphorylated by IKBKE and TBK1 kinases. This induces a conformational change, leading to its dimerization and nuclear localization and association with CREB binding protein (CREBBP) to form dsRNA-activated factor 1 (DRAF1), a complex which activates the transcription of the type I IFN and ISG genes. Can activate distinct gene expression programs in macrophages and can induce significant apoptosis in primary macrophages.

Type: Primary
Antigen: IRF3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 51-150/427
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse; Rat; Bovine; Monkey

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité