Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-JNK3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-2997R-A680
BOSSBS-2997R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-2997R-A680
Anti-JNK3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
MAPK10 (JNK3) is a member of the MAP kinase family. MAP kinases act as an integration point for multiple biochemical signals, and are involved in a wide variety of cellular processes such as proliferation, differentiation, transcription regulation and development. This protein is a neuron-specific form of c-Jun N-terminal kinases (JNKs). Through its phosphorylation and nuclear localization, this kinase plays regulatory roles in the signaling pathways of neuronal apoptosis. Beta-arrestin 2, a receptor-regulated MAP kinase scaffold protein, is found to interact with and stimulate the phosphorylation of this kinase by MAP kinase kinase 4 (MKK4). Cyclin-dependent kianse 5 (CDK5) can phosphorylate and inhibit the activity of this kinase, which may be important in preventing neuronal apoptosis. Four alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been reported.

Type: Primary
Antigen: JNK3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 251-360/384
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité