Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-14-3-3 delta+zeta Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-3000R-CY5
BOSSBS-3000R-CY5EA 921 EUR InStock
BOSSBS-3000R-CY5
Anti-14-3-3 delta+zeta Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Members of the 14-3-3 family of proteins are highly conserved proteins, localized in neurons, and are axonally transported to the nerve terminals. They are also present, at lower levels, in various other eukaryotic tissues. 14-3-3 proteins appear to play important roles in a variety of signal transduction pathways, including those involved in cell cycle regulation and cell survival. Because 14-3-3 proteins bind to specific phosphoserine-containing sequences they are likely to have an important role in signaling pathways mediated by serine/threonine protein kinases. Evidence indicates 14-3-3 is required for Raf 1 kinase activity and phosphorylation amoung many other functions.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: 14-3-3 δ + ζ
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité