Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ACIN1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-3001R-A350
BOSSBS-3001R-A350EA 1350 EUR InStock
BOSSBS-3001R-A350
Anti-ACIN1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Auxiliary component of the splicing-dependent multiprotein exon junction complex (EJC) deposited at splice junction on mRNAs. The EJC is a dynamic structure consisting of core proteins and several peripheral nuclear and cytoplasmic associated factors that join the complex only transiently either during EJC assembly or during subsequent mRNA metabolism. Component of the ASAP complexes which bind RNA in a sequence-independent manner and are proposed to be recruited to the EJC prior to or during the splicing process and to regulate specific excision of introns in specific transcription subsets; ACIN1 confers RNA-binding to the complex. The ASAP complex can inhibit RNA processing during in vitro splicing reactions. The ASAP complex promotes apoptosis and is disassembled after induction of apoptosis. Involved in the splicing modulation of BCL2L1/Bcl-X (and probably other apoptotic genes); specifically inhibits formation of proapoptotic isoforms such as Bcl-X(S); the activity is different from the established EJC assembly and function. Induces apoptotic chromatin condensation after activation by CASP3. Regulates cyclin A1, but not cyclin A2, expression in leukemia cells.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ACIN1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité