Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KLK3 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-3003R-HRP
BOSSBS-3003R-HRPEA 1350 EUR InStock
BOSSBS-3003R-HRP
Anti-KLK3 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
APS (adapter protein with Pleckstrin homology and Src homology 2 domains) is a member of the Lnk family, an adaptor protein that is involved in B cell signaling, insulin signaling and cytoskeletal reorganisation. A PH and an SH2 domain containing adaptor protein that links activated tyrosine kinases to signaling pathways. It is tyrosine phosphorylated by JAK2, KIT and other kinases during B cell receptor stimulation of many different cytokines, chemokines and leukokines. APS has been shown to inhibit the JAK STAT pathway in collaboration with cCbl.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: KLK3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité