Anti-BRAF Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Fournisseur: Bioss
BS-3013R-CY5.5
BOSSBS-3013R-CY5.5EA 921 EUR InStock
BOSSBS-3013R-CY5.5
Anti-BRAF Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Protein kinase involved in the transduction of mitogenic signals from the cell membrane to the nucleus. May play a role in the postsynaptic responses of hippocampal neuron. Phosphorylates MAP2K1, and thereby contributes to the MAP kinase signal transduction pathway.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: BRAF
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité