Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MAPK3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-3016R-CY5
BOSSBS-3016R-CY5EA 921 EUR InStock
BOSSBS-3016R-CY5
Anti-MAPK3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
p44/42 MAP Kinase(Thr202); ERK (extracellular signal regulated kinase), also known as MAPK (mitogen activated protein kinase) has two closely related isoforms of 44 kDa and 42 kDa, respectively. These kinases belong to a family of serine/threonine kinases that are activated upon treatment of cells with a large variety of stimuli including mitogens, hormones, growth factors, cytokines, and bioactive peptides. Cell stimulation induces the activation of a signaling cascade, the downstream effects of which have been linked to the regulation of cell growth and differentiation as well as the cytoskeleton. ERK1 and ERK2 are phosphorylated within the activation loop on both a Threonine and a Tyrosine residue (within a Thr-Glu-Tyr motif) by MEKs (MAPK/ERK kinases), thereby greatly elevating the activity of ERK1&2.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: MAPK3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Bovine

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité