Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-EIF4EBP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-3019R-A555
BOSSBS-3019R-A555EA 921 EUR InStock
BOSSBS-3019R-A555
Anti-EIF4EBP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Regulates eIF4E activity by preventing its assembly into the eIF4F complex: hypophosphorylated form competes with EIF4G1/EIF4G3 and strongly binds to EIF4E, leading to repress translation. Mediates the regulation of protein translation by hormones, growth factors and other stimuli that signal through the MAP kinase and mTORC1 pathways.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: EIF4EBP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité