Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RUNX1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-3023R-A647
BOSSBS-3023R-A647EA 921 EUR InStock
BOSSBS-3023R-A647
Anti-RUNX1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
AML1/Runx1 binds DNA as a monomer and through the Runt domain. DNA binding is increased by heterodimerization with CBFB. Isoform AML1L can neither bind DNA nor heterodimerize and interferes with the transactivation activity of AML1/Runx1. CBF binds to the core site, 5'-PYGPYGGT-3', of a number of enhancers and promoters, including murine leukemia virus, polyomavirus enhancer, T cell receptor enhancers, LCK, IL3 and GMCSF promoters. The alpha subunit binds DNA and appears to have a role in the development of normal hematopoiesis. AML1/Runx1 is expressed in a wide variety of tissues and is expressed at the highest levels in thymus, bone marrow and peripheral blood. Defects in AML1/Runx1 are the cause of familial platelet disorder with associated myeloid malignancy, an autosomal dominant disease characterized by qualitative and quantitative platelet defects, and propensity to develop acute myelogenous leukemia.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: RUNX1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité