Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RUNX1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-3024R-HRP
BOSSBS-3024R-HRPEA 1350 EUR InStock
BOSSBS-3024R-HRP
Anti-RUNX1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
CBF binds to the core site, 5'-PYGPYGGT-3', of a number of enhancers and promoters, including murine leukemia virus, polyomavirus enhancer, T-cell receptor enhancers, LCK, IL-3 and GM-CSF promoters. The alpha subunit binds DNA and appears to have a role in the development of normal hematopoiesis. Isoform AML-1L interferes with the transactivation activity of RUNX1. Acts synergistically with ELF4 to transactivate the IL-3 promoter and with ELF2 to transactivate the mouse BLK promoter. Inhibits KAT6B-dependent transcriptional activation. Controls the anergy and suppressive function of regulatory T-cells (Treg) by associating with FOXP3. Activates the expression of IL2 and IFNG and down-regulates the expression of TNFRSF18, IL2RA and CTLA4, in conventional T-cells (PubMed:17377532).

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: RUNX1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité