Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-PRKAB1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-3027R-CY5
BOSSBS-3027R-CY5EA 921 EUR InStock
BOSSBS-3027R-CY5
Anti-PRKAB1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Non-catalytic subunit of AMP-activated protein kinase (AMPK), an energy sensor protein kinase that plays a key role in regulating cellular energy metabolism. In response to reduction of intracellular ATP levels, AMPK activates energy-producing pathways and inhibits energy-consuming processes: inhibits protein, carbohydrate and lipid biosynthesis, as well as cell growth and proliferation. AMPK acts via direct phosphorylation of metabolic enzymes, and by longer-term effects via phosphorylation of transcription regulators. Also acts as a regulator of cellular polarity by remodeling the actin cytoskeleton; probably by indirectly activating myosin. Beta non-catalytic subunit acts as a scaffold on which the AMPK complex assembles, via its C-terminus that bridges alpha (PRKAA1 or PRKAA2) and gamma subunits (PRKAG1, PRKAG2 or PRKAG3).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PRKAB1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité