Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MAP3K5 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-3029R-A647
BOSSBS-3029R-A647EA 921 EUR InStock
BOSSBS-3029R-A647
Anti-MAP3K5 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Mitogen-activated protein kinase (MAPK) signaling cascades include MAPK or extracellular signal-regulated kinase (ERK), MAPK kinase (MKK or MEK), and MAPK kinase kinase (MAPKKK or MEKK). MAPKK kinase/MEKK phosphorylates and activates its downstream protein kinase, MAPK kinase/MEK, which in turn activates MAPK. The kinases of these signaling cascades are highly conserved, and homologs exist in yeast, Drosophila, and mammalian cells. MAPKKK5 contains 1,374 amino acids with all 11 kinase subdomains. Northern blot analysis shows that MAPKKK5 transcript is abundantly expressed in human heart and pancreas. The MAPKKK5 protein phosphorylates and activates MKK4 (aliases SERK1, MAPKK4) in vitro, and activates c-Jun N-terminal kinase (JNK)/stress-activated protein kinase (SAPK) during transient expression in COS and 293 cells; MAPKKK5 does not activate MAPK/ERK.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: MAP3K5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité