Anti-ATP1A1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Fournisseur: Bioss
BS-3034R-A647
BOSSBS-3034R-A647EA 921 EUR InStock
BOSSBS-3034R-A647
Anti-ATP1A1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
This is the catalytic component of the active enzyme, which catalyzes the hydrolysis of ATP coupled with the exchange of sodium and potassium ions across the plasma membrane. This action creates the electrochemical gradient of sodium and potassium ions, providing the energy for active transport of various nutrients.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: ATP1A1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité