Anti-ATP1A1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Fournisseur: Bioss
BS-3034R-CY3
BOSSBS-3034R-CY3EA 921 EUR InStock
BOSSBS-3034R-CY3
Anti-ATP1A1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
This is the catalytic component of the active enzyme, which catalyzes the hydrolysis of ATP coupled with the exchange of sodium and potassium ions across the plasma membrane. This action creates the electrochemical gradient of sodium and potassium ions, providing the energy for active transport of various nutrients.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: ATP1A1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité