Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ACC1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-3039R
BOSSBS-3039REA 737 EUR InStock
BOSSBS-3039R
Anti-ACC1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Catalyzes the rate-limiting reaction in the biogenesis of long-chain fatty acids. Carries out three functions: biotin carboxyl carrier protein, biotin carboxylase and carboxyltransferase.

IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: ACC1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité