Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-beta Arrestin 1Ser412 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-3048R-A680
BOSSBS-3048R-A680EA 881 EUR InStock
BOSSBS-3048R-A680
Anti-beta Arrestin 1Ser412 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Beta Arrestin 1 is a member of a family of proteins that are widely expressed but especially abundant in the central nervous system. Serving as an adaptor or scaffold molecule, beta Arrestin 1 is essential for mitogenic signaling. It mediates agonist dependent desensitization and internalization of G protein coupled receptors (GPCRs, e.g., beta 2 adrenergic receptor). After binding to their ligand and interacting with heterotrimeric G proteins, GPCRs are phosphorylated by G protein receptor kinases (GRKs) on serine residues. Beta Arrestin 1 has important roles in the cytoplasm and at the plasma membrane in the desensitization and internalization of G protein coupled receptors (GPCRs) and is increasingly appreciated to play an important role in the endocytosis and signaling of GPCRs. Beta Arrestin 1 in the cytosol is phosphorylated by ERK1 and 2 on serine 412 in a negative feedback mechanism and binds to the phosphorylated receptors at the plasma membrane. Serine 412 is then dephosphorylated and the GPCRs are internalized, leading to activation of the Ras, Raf, ERK1 and 2 signaling pathway.

Type: Primary
Antigen: beta Arrestin 1Ser412
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité