Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Aurora A Thr288 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-3050R-A750
BOSSBS-3050R-A750EA 917 EUR InStock
BOSSBS-3050R-A750
Anti-Aurora A Thr288 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Mitotic serine/threonine kinases that contributes to the regulation of cell cycle progression. Associates with the centrosome and the spindle microtubules during mitosis and plays a critical role in various mitotic events including the establishment of mitotic spindle, centrosome duplication, centrosome separation as well as maturation, chromosomal alignment, spindle assembly checkpoint, and cytokinesis. Required for initial activation of CDK1 at centrosomes. Phosphorylates numerous target proteins, including ARHGEF2, BORA, BRCA1, CDC25B, DLGP5, HDAC6, KIF2A, LATS2, NDEL1, PARD3, PPP1R2, PLK1, RASSF1, TACC3, p53/TP53 and TPX2. Regulates KIF2A tubulin depolymerase activity. Required for normal axon formation. Plays a role in microtubule remodeling during neurite extension. Important for microtubule formation and/or stabilisation. Also acts as a key regulatory component of the p53/TP53 pathway, and particularly the checkpoint-response pathways critical for oncogenic transformation of cells, by phosphorylating and stabilising p53/TP53. Phosphorylates its own inhibitors, the protein phosphatase type 1 (PP1) isoforms, to inhibit their activity. Necessary for proper cilia disassembly prior to mitosis.

Type: Primary
Antigen: Aurora A Thr288
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité