Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BAP1 Ser592 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-3051R-A680
BOSSBS-3051R-A680EA 917 EUR InStock
BOSSBS-3051R-A680
Anti-BAP1 Ser592 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Deubiquitinating enzyme that plays a key role in chromatin by mediating deubiquitination of histone H2A and HCFC1. Catalytic component of the PR-DUB complex, a complex that specifically mediates deubiquitination of histone H2A monoubiquitinated at 'Lys-119' (H2AK119ub1). Does not deubiquitinate monoubiquitinated histone H2B. Acts as a regulator of cell growth by mediating deubiquitination of HCFC1 N-terminal and C-terminal chains, with some specificity toward 'Lys-48'-linked polyubiquitin chains compared to 'Lys-63'-linked polyubiquitin chains. Deubiquitination of HCFC1 does not lead to increase stability of HCFC1. Interferes with the BRCA1 and BARD1 heterodimer activity by inhibiting their ability to mediate ubiquitination and autoubiquitination. It however does not mediate deubiquitination of BRCA1 and BARD1. Able to mediate autodeubiquitination via intramolecular interactions to couteract monoubiquitination at the nuclear localization signal (NLS), thereby protecting it from cytoplasmic sequestration (PubMed:24703950). Acts as a tumor suppressor.

Type: Primary
Antigen: BAP1 Ser592
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité