Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BLNK Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-3054R-CY7
BOSSBS-3054R-CY7EA 921 EUR InStock
BOSSBS-3054R-CY7
Anti-BLNK Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Functions as a central linker protein, downstream of the B-cell receptor (BCR), bridging the SYK kinase to a multitude of signaling pathways and regulating biological outcomes of B-cell function and development. Plays a role in the activation of ERK/EPHB2, MAP kinase p38 and JNK. Modulates AP1 activation. Important for the activation of NF-kappa-B and NFAT. Plays an important role in BCR-mediated PLCG1 and PLCG2 activation and Ca(2+) mobilization and is required for trafficking of the BCR to late endosomes. However, does not seem to be required for pre-BCR-mediated activation of MAP kinase and phosphatidyl-inositol 3 (PI3) kinase signaling. May be required for the RAC1-JNK pathway. Plays a critical role in orchestrating the pro-B cell to pre-B cell transition. May play an important role in BCR-induced B-cell apoptosis.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: BLNK
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité