Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CEBPA Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-3060R
BOSSBS-3060REA 708 EUR InStock
BOSSBS-3060R
Anti-CEBPA Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The protein encoded by this intronless gene is a bZIP transcription factor which can bind as a homodimer to certain promoters and enhancers. It can also form heterodimers with the related proteins CEBP-beta and CEBP-gamma. The encoded protein has been shown to bind to the promoter and modulate the expression of the gene encoding leptin, a protein that plays an important role in body weight homeostasis. Also, the encoded protein can interact with CDK2 and CDK4, thereby inhibiting these kinases and causing growth arrest in cultured cells. Mutations in this gene are frequently found in acute myeloid leukemia (AML).

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: CEBPA
Clonality: Polyclonal
Clone: 0
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité