Anti-CEBP alpha Thr226 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Fournisseur: Bioss
BS-3061R-A750
BOSSBS-3061R-A750EA 917 EUR InStock
BOSSBS-3061R-A750
Anti-CEBP alpha Thr226 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
C/EBP is a DNA-binding protein that recognizes two different motifs: the CCAAT homology common to many promoters and the enhanced core homology common to many enhancers.
Type: Primary
Antigen: CEBP alpha Thr226
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Others
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité