Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CBL Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-3089R-HRP
BOSSBS-3089R-HRPEA 921 EUR InStock
BOSSBS-3089R-HRP
Anti-CBL Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
The proto oncogene c CBL was initially identified as the cellular homologue of v CBL oncogene that induces pre B cell lymphomas and myeloid leukemias in mice. In more recent studies CBL has been shown to be a negative regulator of tyrosine kinase signaling. The ubiquitin ligase activity of CBL leads to the degradation of tyrosine kinases, thus attenuating the signal of receptors. Targets of CBL include activated protein tyrosine kinases belonging to the Src and Syk/Zap 70 families. An additional mechanism to attenuate receptor signaling is thought to be achieved by CBL’s interaction with downstream targets of tyrosine kinases, such as PI 3K and Vav.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: CBL
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité