Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CDK1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-3092R-A555
BOSSBS-3092R-A555EA 921 EUR InStock
BOSSBS-3092R-A555
Anti-CDK1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Plays a key role in the control of the eukaryotic cell cycle by modulating the centrosome cycle as well as mitotic onset; promotes G2-M transition, and regulates G1 progress and G1-S transition via association with multiple interphase cyclins. Required in higher cells for entry into S-phase and mitosis. Phosphorylates PARVA/actopaxin, APC, AMPH, APC, BARD1, Bcl-xL/BCL2L1, BRCA2, CALD1, CASP8, CDC7, CDC20, CDC25A, CDC25C, CC2D1A, CSNK2 proteins/CKII, FZR1/CDH1, CDK7, CEBPB, CHAMP1, DMD/dystrophin, EEF1 proteins/EF-1, EZH2, KIF11/EG5, EGFR, FANCG, FOS, GFAP, GOLGA2/GM130, GRASP1, UBE2A/hHR6A, HIST1H1 proteins/histone H1, HMGA1, HIVEP3/KRC, LMNA, LMNB, LMNC, LBR, LATS1, MAP1B, MAP4, MARCKS, MCM2, MCM4, MKLP1, MYB, NEFH, NFIC, NPC/nuclear pore complex, PITPNM1/NIR2, NPM1, NCL, NUCKS1, NPM1/numatrin, ORC1, PRKAR2A, EEF1E1/p18, EIF3F/p47, p53/TP53, NONO/p54NRB, PAPOLA, PLEC/plectin, RB1, UL40/R2, RAB4A, RAP1GAP, RCC1, RPS6KB1/S6K1, KHDRBS1/SAM68, ESPL1, SKI, BIRC5/survivin, STIP1, TEX14, beta-tubulins, MAPT/TAU, NEDD1, VIM/vimentin, TK1, FOXO1, RUNX1/AML1, SIRT2 and RUNX2. CDK1/CDC2-cyclin-B controls pronuclear union in interphase fertilized eggs. Essential for early stages of embryonic development. During G2 and early mitosis, CDC25A/B/C-mediated dephosphorylation activates CDK1/cyclin complexes which phosphorylate several substrates that trigger at least centrosome separation, Golgi dynamics, nuclear envelope breakdown and chromosome condensation. Once chromosomes are condensed and aligned at the metaphase plate, CDK1 activity is switched off by WEE1- and PKMYT1-mediated phosphorylation to allow sister chromatid separation, chromosome decondensation, reformation of the nuclear envelope and cytokinesis. Inactivated by PKR/EIF2AK2- and WEE1-mediated phosphorylation upon DNA damage to stop cell cycle and genome replication at the G2 checkpoint thus facilitating DNA repair.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CDK1
Clonality: Polyclonal
Clone: 0
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité