Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CDK9 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-3097R-HRP
BOSSBS-3097R-HRPEA 885 EUR InStock
BOSSBS-3097R-HRP
Anti-CDK9 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Protein kinase involved in the regulation of transcription. Member of the cyclin-dependent kinase pair (CDK9/cyclin-T) complex, also called positive transcription elongation factor b (P-TEFb), which facilitates the transition from abortive to productive elongation by phosphorylating the CTD (C-terminal domain) of the large subunit of RNA polymerase II (RNAP II) POLR2A, SUPT5H and RDBP. This complex is inactive when in the 7SK snRNP complex form. Phosphorylates EP300, MYOD1, RPB1/POLR2A and AR, and the negative elongation factors DSIF and NELF. Regulates cytokine inducible transcription networks by facilitating promoter recognition of target transcription factors (e.g. TNF-inducible RELA/p65 activation and IL-6-inducible STAT3 signaling). Promotes RNA synthesis in genetic programs for cell growth, differentiation and viral pathogenesis. P-TEFb is also involved in cotranscriptional histone modification, mRNA processing and mRNA export. Modulates a complex network of chromatin modifications including histone H2B monoubiquitination (H2Bub1), H3 lysine 4 trimethylation (H3K4me3) and H3K36me3; integrates phosphorylation during transcription with chromatin modifications to control co-transcriptional histone mRNA processing. The CDK9/cyclin-K complex has also a kinase activity towards CTD of RNAP II and can substitute for CDK9/cyclin-T P-TEFb in vitro. Replication stress response protein; the CDK9/cyclin-K complex is required for genome integrity maintenance, by promoting cell cycle recovery from replication arrest and limiting single-stranded DNA amount in response to replication stress, thus reducing the breakdown of stalled replication forks and avoiding DNA damage. In addition, probable function in DNA repair of isoform 2 via interaction with KU70/XRCC6. Promotes cardiac myocyte enlargement.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: CDK9
Clonality: Polyclonal
Clone: 0
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité