Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DAB1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-3116R
BOSSBS-3116REA 737 EUR InStock
BOSSBS-3116R
Anti-DAB1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Disabled 1 (Dab1) is an 80 kDa protein that is encoded by the Disabled-1 gene locus which is mutated in scrambler and yotari mutant mice. Phenotypically, the mutation of this gene produces motor defects and ataxia, disruption of neuronal migration, and severe cerebellar hypoplasia. Dab1 is an intracellular adapter protein that functions in downstream signaling events initiated by the secreted protein reelin. Dab1 contains a phosphotyrosine binding (PTB) domain in the amino terminus. Tyrosine phosphorylation of Dab1 is increased by reelin binding to the Very Low Density Lipoprotein Receptor (VLDLR) and Apolipoprotein E Receptor 2 (ApoER2) through stimulation of Src family kinases. Src family kinase and c-Abl activities are themselves then stimulated by binding to tyrosine phosphorylated Dab1. Dab1 also mediates activation of Akt (PKB) by reelin resulting in inhibition of glycogen synthase kinase 3 beta (GSK-3 beta) and decreased phosphorylation of the microtubule-associated protein, Tau. Dab1 serine 491 is phosphorylated in a Cdk5-dependent manner and regulates, likely indirectly, Reelin-induced signaling during neural cortex development.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: DAB1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité