Anti-PPP1R1B Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Fournisseur: Bioss
BS-3118R-A555
BOSSBS-3118R-A555EA 921 EUR InStock
BOSSBS-3118R-A555
Anti-PPP1R1B Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Inhibitor of protein-phosphatase 1.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: PPP1R1B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité