Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Crk isoform 2 Tyr221 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-3121R-A680
BOSSBS-3121R-A680EA 917 EUR InStock
BOSSBS-3121R-A680
Anti-Crk isoform 2 Tyr221 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
The Crk-I and Crk-II forms differ in their biological activities. Crk-II has less transforming activity than Crk-I. Crk-II mediates attachment-induced MAPK8 activation, membrane ruffling and cell motility in a Rac-dependent manner. Involved in phagocytosis of apoptotic cells and cell motility via its interaction with DOCK1 and DOCK4. May regulate the EFNA5-EPHA3 signaling.

Type: Primary
Antigen: Crk isoform 2 Tyr221
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Others

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité