Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Ephrin B Tyr324 + Tyr329 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-3129R-A680
BOSSBS-3129R-A680EA 917 EUR InStock
BOSSBS-3129R-A680
Anti-Ephrin B Tyr324 + Tyr329 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Binds to the receptor tyrosine kinases EPHB1 and EPHA1. Binds to, and induce the collapse of, commissural axons/growth cones in vitro. May play a role in constraining the orientation of longitudinally projecting axons (By similarity). Cell surface transmembrane ligand for Eph receptors, a family of receptor tyrosine kinases which are crucial for migration, repulsion and adhesion during neuronal, vascular and epithelial development. Binds promiscuously Eph receptors residing on adjacent cells, leading to contact-dependent bidirectional signaling into neighboring cells. The signaling pathway downstream of the receptor is referred to as forward signaling while the signaling pathway downstream of the ephrin ligand is referred to as reverse signaling. Binds to the receptor tyrosine kinases EPHB3 (preferred), EPHB1 and EPHA1. Binds to, and induce the collapse of, commissural axons/growth cones in vitro. May play a role in constraining the orientation of longitudinally projecting axons (By similarity).

Type: Primary
Antigen: Ephrin B Tyr324 + Tyr329
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité