Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FLT3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BS-3151R-CY5.5
BOSSBS-3151R-CY5.5EA 921 EUR InStock
BOSSBS-3151R-CY5.5
Anti-FLT3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
CD135 is a tyrosine kinase receptor expressed on normal cells including CD34+ hematopoietic stem cells, myelomonocytic progenitors, primitive B cell progenitors, and thymocytes. CD135 is also expressed on malignant hematopoietic cells including AML, ALL and CML BC. CD135, also known as FMS-like tyrosine kinase 3, FLT3, STK1, and Flk2, is a growth factor receptor that binds the FLT3 ligand to promote the growth and differentiation of primitive hematopoietic cells. The intracytoplasmic domain of CD135 is modified by phosphorylation and has been shown to interact with Grb2, SOCS1, VAV1, and Shc. In humans, expression of Flt3 is restricted to subsets of CD34 positive as well as CD34 negative normal bone marrow cells. In these cells, the level of expression of Flt3 is rather low. Most of the CD34 bright Flt3+ cells co-express CD117 at high levels. They may represent early cycling, but not quiescent stem cells. Flt3+ cells in the CD34lo and CD34- populations do not co-express CD117 molecule and may represent B lymphoid precursors.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: FLT3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité